Tlačiť
4-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
130176-100G 130176-10G 130176-25G
SIAL130176-100GEA 152.83 EUR
SIAL130176-100G SIAL130176-10G SIAL130176-25G
4-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 106 °C
Hustota: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007346
Číslo CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684