Tlačiť
3-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N10845-100G N10845-500G N10845-5G
SIALN10845-100GEA 42.92 EUR
SIALN10845-100G SIALN10845-500G SIALN10845-5G
3-Nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 58 °C
Hustota: 1,481 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007249
Číslo CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684