Tlačiť
2-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
N10802-100G N10802-25G N10802-2G
SIALN10802-100GEA 217.81 EUR
SIALN10802-100G SIALN10802-25G SIALN10802-2G
2-Nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₃
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41…43 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007132
Číslo CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3
Merck Index: 12,06684