Tlačiť
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W398802-10KG-K W398802-1KG-K
SIALW398802-10KG-KEA 0 EUR
SIALW398802-10KG-K SIALW398802-1KG-K
Kyselina vanilinová, Sigma-Aldrich®
Kyselina vanilinová
Vzorec: C₈H₈O₄
Teplota varu: 353 °C (1013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002551
Číslo CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068