Tlačiť
4-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
C89609-1G C89609-25G C89609-5G
SIALC89609-1GEA 37.91 EUR
SIALC89609-1G SIALC89609-25G SIALC89609-5G
4-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003376
Číslo CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III