Tlačiť
4-Cyanobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18530.0005 8.18530.0025
8.18530.0005EA 77.02 EUR
8.18530.0005 8.18530.0025
4-Cyanobenzaldehyde for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003376
Číslo CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 131.14 g/mol
Boiling Point 133 °C (16 hPa)
Synonyms 4-Formylbenzonitrile
Hill Formula C8H5NO
Chemical Formula 4-(OHC)C6H4CN