Tlačiť
4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formylbenzonitrile
A14914.06 A14914.14 A14914.22 AB115104.0100
A14914.06EA 68.19 EUR
A14914.06 A14914.14 A14914.22 ABCRAB115104.0100
4-Cyanobenzaldehyde ≥98%
4-Cyanobenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 105-07-7 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 99-103° Boiling Point: 133°/12mm Beilstein Reference: 606473 MDL No.: MFCD00003376
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 133 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 99…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003376
Číslo CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III