Tlačiť
4-Cyanobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Formylbenzonitrile
110720050 110720250 110721000
ACRO110720050EA 69.8 EUR
ACRO110720050 ACRO110720250 ACRO110721000
4-Cyanobenzaldehyde 98%
4-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 133 °C
Teplota tavenia: 100…101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003376
Číslo CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
GC ≥97.5 %