Tlačiť
3-Cyanobenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Formylbenzonitrile
A15943.03 A15943.06 A15943.14
A15943.03EA 25.91 EUR
A15943.03 A15943.06 A15943.14
3-Cyanobenzaldehyde ≥97%
3-Cyanobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 24964-64-5 Molecular Formula: C8H5NO Formula Weight: 131.13 Odour: Characteristic Melting Point: 75-79° Boiling Point: 209-210° Beilstein Reference: 2205751 MDL No.: MFCD00003344
Vzorec: C₈H₅NO
Teplota varu: 209…210 °C
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003344
Číslo CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,II