Tlačiť
2-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Formylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
349089-1G 349089-5G
SIAL349089-1GEA 93.86 EUR
SIAL349089-1G SIAL349089-5G
2-Cyanobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Cyanobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₅NO
Číslo MDL: MFCD00017503
Číslo CAS: 7468-67-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III