Tlačiť
3-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
545716-1G 545716-5G
SIAL545716-1GEA 90.65 EUR
SIAL545716-1G SIAL545716-5G
3-Bromobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Teplota varu: 95…95,5 °C (0.8 mmHg)
Teplota tavenia: 31…33 °C
Hustota: 1,773 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00052313
Číslo CAS: 2905-24-0
OSN: 3261
ADR: 8,II