Tlačiť
3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11507.03 A11507.06 A11507.14
A11507.03EA 67.39 EUR
A11507.03 A11507.06 A11507.14
3-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 2905-24-0 Molecular Formula: C6H4BrClO2S Formula Weight: 255.52 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5930 Melting Point: 30-33° Boiling Point: 90-91°/0.5mm Beilstein Reference: 2691656 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052313
Vzorec: C₆H₄BrClO₂S
Teplota varu: 90…91 °C (0,5 mmHg)
Teplota tavenia: 30…33 °C
Hustota: 1,773
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052313
Číslo CAS: 2905-24-0
OSN: 3261
ADR: 8,II