2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Bromobenzene-1-sulphonyl chloride
A13645.14
A13645.06
A13645.14EA
235.46
EUR
A13645.14
A13645.06
2-Bromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Bromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-25-1
Molecular Formula: C6H4BrClO2S
Formula Weight: 255.52
Melting Point: 48-52°
Boiling Point: 127-128°/2.4mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051971
Vzorec:
C₆H₄BrClO₂S Teplota varu: 127…128 °C (2,4 mmHg) Teplota tavenia: 48…52 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051971 Číslo CAS: 2905-25-1 OSN: 3261 ADR: 8,II |