2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-Dibromobenzene-1-sulphonyl chloride
L19887.03
L19887.06
L19887.03EA
50.54
EUR
L19887.03
L19887.06
2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4-Dibromobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 72256-95-2
Molecular Formula: C6H3Br2ClO2S
Formula Weight: 334.41
Melting Point: 82-86°
Boiling Point: 128°/0.2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093759
Vzorec:
C₆H₃Br₂ClO₂S Teplota varu: 128 °C (0,2 mmHg) Teplota tavenia: 82…86 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03093759 Číslo CAS: 72256-95-2 OSN: 3261 ADR: 8,II |