4-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B81956-25G
B81956-5G
SIALB81956-25GEA
111.51
EUR
SIALB81956-25G
SIALB81956-5G
4-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromothiophenol
Vzorec:
C₆H₅BrS Teplota varu: 239 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 70…71 °C Hustota: 1,526 g/cm³ (83 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004845 Číslo CAS: 106-53-6 EINECS: 203-407-3 OSN: 2923 ADR: 8,III |