Tlačiť
4-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B81956-25G B81956-5G
SIALB81956-25GEA 111.51 EUR
SIALB81956-25G SIALB81956-5G
4-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromothiophenol
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 239 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 70…71 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004845
Číslo CAS: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
OSN: 2923
ADR: 8,III