Tlačiť
2-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
242659-10G 242659-50G
SIAL242659-10GEA 133.57 EUR
SIAL242659-10G SIAL242659-50G
2-Bromothiophenol, Sigma-Aldrich®
2-Bromothiophenol
Vzorec: C₆H₅BrS
Teplota varu: 128 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,604 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00004827
Číslo CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III