Tlačiť
4-Bromothioanisole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
196525-100G 196525-25G
SIAL196525-100GEA 218.21 EUR
SIAL196525-100G SIAL196525-25G
4-Bromothioanisole, Sigma-Aldrich®
4-Bromothioanisole
Vzorec: C₇H₇BrS
Teplota varu: 242 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 35 °C
Hustota: 1,4584 g/cm³ (39 °C)
Číslo MDL: MFCD00000102
Číslo CAS: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
OSN: 3335
ADR: 9,