Tlačiť
4-Bromoresorcinol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Bromobenzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
B80607-25G B80607-5G
SIALB80607-25GEA 616.93 EUR
SIALB80607-25G SIALB80607-5G
4-Bromoresorcinol, Sigma-Aldrich®
4-Bromoresorcinol
Vzorec: C₆H₅BrO₂
Teplota varu: 273 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 98 °C
Číslo MDL: MFCD00002272
Číslo CAS: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8