2,4,6-Tribromophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
137715-100G
137715-5G
SIAL137715-100GEA
53.35
EUR
SIAL137715-100G
SIAL137715-5G
2,4,6-Tribromophenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tribromophenol
Vzorec:
C₆H₃Br₃O Teplota varu: 290 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 91…92 °C Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002150 Číslo CAS: 118-79-6 EINECS: 204-278-6 Merck Index: 12,09744 |