Tlačiť
2,4,6-Tribromophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
137715-100G 137715-5G
SIAL137715-100GEA 53.35 EUR
SIAL137715-100G SIAL137715-5G
2,4,6-Tribromophenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tribromophenol
Vzorec: C₆H₃Br₃O
Teplota varu: 290 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 91…92 °C
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002150
Číslo CAS: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
Merck Index: 12,09744