Tlačiť
4-Bromfenol, crystalline powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Varování
0215489083 0215489090 0215489080
ICNA0215489083EA 196.95 EUR
ICNA0215489083 ICNA0215489090 ICNA0215489080
4-Bromfenol, crystalline powder
4-Bromfenol
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Freely soluble in alcohol, chlororform, ether, glacial acetic acid; slightly soluble in water.
Vzorec: C₆H₅BrO
Teplota varu: 235…236 °C
Teplota tavenia: 64…68 °C
Hustota: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: ≥ 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002313
Číslo CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413