Tlačiť
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
385260050 385260250
ACRO385260050EA 58.56 EUR
ACRO385260050 ACRO385260250
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₃
Teplota varu: 140…145 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 39 °C
Číslo MDL: MFCD07783648
Číslo CAS: 13831-59-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow-green to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥96.0 %