Tlačiť
(2-Bromoethoxy)benzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: β-Bromophenetole, 2-Phenoxyethyl bromide, 2-Bromoethyl phenyl ether, ω-Bromophenetole
B21087.22 B21087.14 B21087.36
B21087.22EA 173.69 EUR
B21087.22 B21087.14 B21087.36
(2-Bromoethoxy)benzene ≥98%
(2-Bromoethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 589-10-6 Molecular Formula: C6H5O(CH2)2Br Formula Weight: 201.07 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 31-35° Boiling Point: 135-137°/20mm Beilstein Reference: 508290 MDL No.: MFCD00000234
Vzorec: BrCH₂CH₂OC₆H₅
Teplota varu: 135…137 °C (20 mmHg)
Teplota tavenia: 31…35 °C
Hustota: 1,35
Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000234
Číslo CAS: 589-10-6
EINECS: 209-634-4