Tlačiť
1-Bromo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Bromonitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
167150-25G 167150-5G
SIAL167150-25GEA 114.32 EUR
SIAL167150-25G SIAL167150-5G
1-Bromo-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota varu: 255 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 124…126 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007280
Číslo CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
OSN: 3459
ADR: 6.1,III