Tlačiť
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
100900-100G 100900-500G 100900-5G
SIAL100900-100GEA 111.91 EUR
SIAL100900-100G SIAL100900-500G SIAL100900-5G
4-Bromanilin, Sigma-Aldrich®
4-Bromanilin
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 62…64 °C
Hustota: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007822
Číslo CAS: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388