Tlačiť
3-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180025-100G 180025-25G
SIAL180025-100GEA 156.04 EUR
SIAL180025-100G SIAL180025-25G
3-Bromoaniline, Sigma-Aldrich®
3-Bromoaniline
Vzorec: C₆H₆BrN
Teplota varu: 251 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007757
Číslo CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III