Tlačiť
4-Bromophenyl isocyanate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-4-isocyanatobenzene
L10834.06 L10834.14
L10834.06EA 68.19 EUR
L10834.06 L10834.14
4-Bromophenyl isocyanate ≥99%
4-Bromophenyl isocyanate
Purity: 99% CAS No.: 2493-02-9 Molecular Formula: C7H4BrNO Formula Weight: 198.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Odour: Pungent Melting Point: 39-42° Boiling Point: 157-158°/14mm Beilstein Reference: 508203 Merck Reference: 14,1430 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002022
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota varu: 157…158 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 39…42 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F)
Číslo MDL: MFCD00002022
Číslo CAS: 2493-02-9
EINECS: 219-662-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,1430