Tlačiť
3-Bromophenyl isocyanate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
314130050 314130010
ACRO314130050EA 125.55 EUR
ACRO314130050 ACRO314130010
3-Bromophenyl isocyanate 97%
3-Bromophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota varu: 220 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,586 g/cm³
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002014
Číslo CAS: 23138-55-8
OSN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5835 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %