2-Bromophenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Bromo-2-isocyanatobenzene
L12521.03
L12521.06
L12521.14
L12521.03EA
78.62
EUR
L12521.03
L12521.06
L12521.14
2-Bromophenyl isocyanate ≥97%
2-Bromophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 1592-00-3
Molecular Formula: C7H4BrNO
Formula Weight: 198.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5850
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-92°/5mm
Beilstein Reference: 3588447
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00001995
Vzorec:
C₇H₄BrNO Teplota varu: 91…92 °C (5 mmHg) Hustota: 1,607 Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00001995 Číslo CAS: 1592-00-3 OSN: 2206 ADR: 6.1,II |