Tlačiť
2-Bromophenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene
L12521.03 L12521.06 L12521.14
L12521.03EA 78.62 EUR
L12521.03 L12521.06 L12521.14
2-Bromophenyl isocyanate ≥97%
2-Bromophenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 1592-00-3 Molecular Formula: C7H4BrNO Formula Weight: 198.03 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5850 Odour: Pungent Boiling Point: 91-92°/5mm Beilstein Reference: 3588447 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00001995
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota varu: 91…92 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,607
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Číslo MDL: MFCD00001995
Číslo CAS: 1592-00-3
OSN: 2206
ADR: 6.1,II