Tlačiť
4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10854.22 A10854.14
A10854.22EA 105.9 EUR
A10854.22 A10854.14
4-Bromo-N,N-dimethylaniline ≥98%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Purity: 98+% CAS No.: 586-77-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 52-56° Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2206155 MDL No.: MFCD00000093
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 263…265 °C
Teplota tavenia: 52…56 °C
Hustota: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000093
Číslo CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
OSN: 3288
ADR: 6.1,III