Tlačiť
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
222210250 222211000
ACRO222210250EA 45.33 EUR
ACRO222210250 ACRO222211000
4-Bromo-N,N-dimethylaniline 99%
4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀BrN
Teplota varu: 264 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 53…56 °C
Hustota: 1,3218 g/cm³ (99.5 °C)
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000093
Číslo CAS: 586-77-6
EINECS: 209-582-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey to light blue Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %