Tlačiť
3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17076.14 A17076.06 A17076.22
A17076.14EA 263.14 EUR
A17076.14 A17076.06 A17076.22
3-Bromo-5-iodobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 188815-32-9 Molecular Formula: C7H4BrIO2 Formula Weight: 326.92 Melting Point: 218-221° Beilstein Reference: 3240837
Vzorec: C₇H₄BrIO₂
Teplota tavenia: 218…221 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191851
Číslo CAS: 188815-32-9