4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22227.09
B22227.88
B22227.09EA
170.88
EUR
B22227.09
B22227.88
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Purity: 98%
CAS No.: 656-65-5
Molecular Formula: C6H5BrFN
Formula Weight: 190.01
Flash Point: 104°(219°F)
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 3236457
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00672933
Vzorec:
C₆H₅BrFN Teplota varu: 231 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 65…70 °C Teplota vzplanutia: 104 °C (219 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00672933 Číslo CAS: 656-65-5 OSN: 2811 ADR: 6.1,III |