Tlačiť
4-Bromo-2-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
304220-10G 304220-50G
SIAL304220-10GEA 33.69 EUR
SIAL304220-10G SIAL304220-50G
4-Bromo-2-fluoroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota varu: 75…80 °C (0,3 mmHg)
Teplota tavenia: 41…42 °C
Číslo MDL: MFCD00010221
Číslo CAS: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III