Tlačiť
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24901.06 B24901.14
B24901.06EA 89.05 EUR
B24901.06 B24901.14
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98%
2-Bromo-5-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 1003-99-2 Molecular Formula: C6H5BrFN Formula Weight: 190.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 154°/23mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00070750
Vzorec: C₆H₅BrFN
Teplota varu: 154 °C (23 mmHg)
Teplota tavenia: 42…46 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070750
Číslo CAS: 1003-99-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III