Tlačiť
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25394.06 B25394.14
B25394.06EA 219.01 EUR
B25394.06 B25394.14
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 394-28-5 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 2575978
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
Teplota tavenia: 154…158 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142874
Číslo CAS: 394-28-5