Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
L20142.03 L20142.06 L20142.14
L20142.03EA 45.73 EUR
L20142.03 L20142.06 L20142.14
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 151982-51-3 Molecular Formula: C7H3BrClFO Formula Weight: 237.45 Refractive Index: 1.5877 Melting Point: 24-25° Boiling Point: 86-88°/15mm Beilstein Reference: 6323925 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03411584
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota varu: 86…88 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 24…25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03411584
Číslo CAS: 151982-51-3
OSN: 3261
ADR: 8,II