Tlačiť
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-2-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
347460050 347460250
ACRO347460050EA 63.38 EUR
ACRO347460050 ACRO347460250
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride 99%
4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Mw: 237.46
Teplota varu: 86…88 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 24…24.5 °C
Číslo MDL: MFCD03411584
Číslo CAS: 151982-51-3
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %