Tlačiť
1-Bromo-4-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B67201-100G B67201-25G B67201-500G
SIALB67201-100GEA 68.59 EUR
SIALB67201-100G SIALB67201-25G SIALB67201-500G
1-Bromo-4-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Mw: 175
Teplota varu: 151
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 1.4946 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 53
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000342
Číslo CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
OSN: 1993
ADR: 3 III