Tlačiť
1-Bromo-3-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Bromofluorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B67007-100G B67007-25G B67007-5G
SIALB67007-100GEA 215.4 EUR
SIALB67007-100G SIALB67007-25G SIALB67007-5G
1-Bromo-3-fluorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrF
Teplota varu: 148 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,7081 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 46 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000326
Číslo CAS: 1073-06-9
EINECS: 214-023-0
OSN: 1993
ADR: 3,III