1,4-Dibromotetrafluorobenzene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18135.03
A18135.06
A18135.14
A18135.03EA
51.74
EUR
A18135.03
A18135.06
A18135.14
1,4-Dibromotetrafluorobenzene ≥99%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 344-03-6
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00000309
Vzorec:
C₆Br₂F₄ Teplota varu: 198 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 78…81 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000309 Číslo CAS: 344-03-6 EINECS: 206-448-5 |