Tlačiť
Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
249760500 249760100
ACRO249760500EA 164.06 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Ethyl-4-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 262…264 °C
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 1,43 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016329
Číslo CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %