Tlačiť
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
A10251.09 A10251.18
A10251.09EA 54.15 EUR
A10251.09 A10251.18
Ethyl-3-bromobenzoate ≥98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 24398-88-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 1867121 MDL No.: MFCD00013529
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 261 °C
Hustota: 1,430
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013529
Číslo CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9