Tlačiť
Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 95.87 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota varu: 130…131 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,43 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013529
Číslo CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %