2-Bromobenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06
L00937.14
L00937.06EA
53.27
EUR
L00937.06
L00937.14
2-Bromobenzhydrazide ≥98%
2-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 29418-67-5
Molecular Formula: C7H7BrN2O
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1941021
Vzorec:
C₇H₇BrN₂O Mw: 215.05 Teplota tavenia: 152…154 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051577 Číslo CAS: 29418-67-5 EINECS: 249-614-2 |