Tlačiť
2-Bromobenzhydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide
L00937.06 L00937.14
L00937.06EA 53.27 EUR
L00937.06 L00937.14
2-Bromobenzhydrazide ≥98%
2-Bromobenzhydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 29418-67-5 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 152-154° Beilstein Reference: 1941021
Vzorec: C₇H₇BrN₂O
Mw: 215.05
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051577
Číslo CAS: 29418-67-5
EINECS: 249-614-2