Tlačiť
4-Bromobenzamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24348.04 B24348.09 B24348.18
B24348.04EA 41.32 EUR
B24348.04 B24348.09 B24348.18
4-Bromobenzamide ≥97%
Purity: 97% CAS No.: 698-67-9 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 190-193° MDL No.: MFCD00007991
Vzorec: C₇H₆BrNO
Teplota varu: 328 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 190…193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007991
Číslo CAS: 698-67-9
EINECS: 211-817-9