4-Bromobenzamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24348.04
B24348.09
B24348.18
B24348.04EA
41.32
EUR
B24348.04
B24348.09
B24348.18
4-Bromobenzamide ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 698-67-9
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00007991
Vzorec:
C₇H₆BrNO Teplota varu: 328 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 190…193 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007991 Číslo CAS: 698-67-9 EINECS: 211-817-9 |