Tlačiť
4-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: p-Bromobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59209-10G B59209-25G
SIALB59209-10GEA 65.78 EUR
SIALB59209-10G SIALB59209-25G
4-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 36 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000683
Číslo CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
OSN: 3261
ADR: 8,II