Tlačiť
4-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Bromobenzoyl chloride
L03794.09 L03794.18
L03794.09EA 55.76 EUR
L03794.09 L03794.18
4-Bromobenzoyl chloride ≥98%
4-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 586-75-4 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 636641 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000683
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 246 °C
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000683
Číslo CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
OSN: 3261
ADR: 8,II