Tlačiť
4-Bromobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Bromobenzoyl chloride
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 59.77 EUR
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
4-Bromobenzoyl chloride 98%
4-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 246 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 36…41 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000683
Číslo CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g