3-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15256.09
A15256.18
A15256.30
A15256.09EA
46.93
EUR
A15256.09
A15256.18
A15256.30
3-Bromobenzoyl chloride ≥98%
3-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1711-09-7
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.47
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 247-251°
Beilstein Reference: 1635505
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000669
Vzorec:
C₇H₄BrClO Teplota varu: 247…251 °C Hustota: 1,666 Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000669 Číslo CAS: 1711-09-7 EINECS: 216-978-9 OSN: 3265 ADR: 8,II |