Tlačiť
3-Bromobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15256.09 A15256.18 A15256.30
A15256.09EA 46.93 EUR
A15256.09 A15256.18 A15256.30
3-Bromobenzoyl chloride ≥98%
3-Bromobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1711-09-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 247-251° Beilstein Reference: 1635505 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000669
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 247…251 °C
Hustota: 1,666
Teplota vzplanutia: 107 °C (224 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000669
Číslo CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
OSN: 3265
ADR: 8,II