Tlačiť
2-Bromobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
106750100 106750500
ACRO106750100EA 71 EUR
ACRO106750100 ACRO106750500
2-Bromobenzoyl chloride 98%
2-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 11 °C
Hustota: 1,67 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000655
Číslo CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.03
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %